Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol |
| CAS | 771-61-9 |
| Formule moléculaire | C6HF5O |
| Numéro MDL | MFCD00002156 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |