Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile, 96%, Thermo Scientific™
Code produit 10531901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531901 5 g Flacon en verre -
10106973 1 g Flacon en verre 1g
10145940 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10531901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296160050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 653-30-5
Formule moléculaire C8H2F5N
Poids moléculaire (g/mol) 207.103
Numéro MDL MFCD00013814
Clé InChI YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
CID PubChem 69554
Nom IUPAC 2-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetonitrile
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6100g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5CH2CN
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.1
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Liquid