Learn More
2,3,4,5,6-pentafluorophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465886 5 g 5g
11455886 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22239.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 653-30-5 | Molecular Formula: C8H2F5N | Molecular Weight: 207.103 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile is used as medicine and liquid crystal materials intermediates. Ortho or para substituted dimers and a mixture of trimers, tetramers and pentamers of PFPA coulb be obtained from 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3,4,5,6-pentafluorophénylacétonitrile est utilisé comme intermédiaire en matière de médicaments et de cristaux liquides. Les dimères ortho ou para substitués et un mélange de trimères, de tétramères et de pentamères de PFPA sont obtenus à partir de 2,3,4,5,6-pentafluorophénylacétonitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 653-30-5
Formule moléculaire C8H2F5N
Poids moléculaire (g/mol) 207.103
Numéro MDL MFCD00013814
Clé InChI YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
CID PubChem 69554
Nom IUPAC 2-(2,3,4,5,6-Pentafluorophényl)acétonitrile
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Densité 1.61
Point d’ébullition 110°C to 111°C (17 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1882341
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 207.1
Pourcentage de pureté 98%