Learn More
2,3,4,5,6-pentafluorosstyrène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10072570 5 g Flacon en verre 5g
10523171 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10072570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188470050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 653-34-9 , 123-31-9
Formule moléculaire C8H3F5
Poids moléculaire (g/mol) 194.1
Numéro MDL MFCD00000300
Clé InChI LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
CID PubChem 69556
Nom IUPAC 1-éthényl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4060g/mL
Point d’ébullition 62.0°C to 63.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5CH=CH2
Indice de réfraction 1.4445 to 1.4465
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.406
Stabilisateur 0.01% tert.-butylcatechol
Poids de la formule 194.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.