Learn More
2’,3’,4’,5’,6’-pentaméthylacétophénone, 98+ %
Code produit 11409346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11409346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19040.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-01-9
Formule moléculaire C13H18O
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00014986
Clé InChI CTTYWXDVWGKHKJ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',4',5',6'-Pentamethylacetophenone
Point de fusion 84°C to 87°C
Quantité 25 g
Beilstein 1867535
Synonyme 2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone, 1-pentamethylphenyl ethanone, 1-pentamethylphenyl ethan-1-one, 2,3,4,5,6-pentamethylacetophenone, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl ethanone, acmc-1cl24, 2,3,4,5,6-pentamethyl acetophenone, 1,2,3,4,5-pentamethyl-6-acetylbenzene, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, ethanone,1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)C)C)C
Nom IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentaméthylphényl)éthanone
CID PubChem 74876
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.