Learn More
2,3:4,5-bis-O-(1-Méthyléthylidéne)-1-chlorosulfate bêta-D-Fructopyranose (Grade technique), TRC
Code produit 30466578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466578 5 g 5g
30476338 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3048755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150609-95-3
Formule moléculaire C12 H19 Cl O8 S
Poids moléculaire (g/mol) 358.79
Synonyme 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Chlorosulfate, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, chlorosulfate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose sulfonyl chloride
Nom IUPAC (3aS,5aR,8aR,8bS)-3a-(chlorosulfonyloxyméthyl)-2,2,7,7-tétraméthyle-5,5a,8a,8b-tétrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a :3',5'-c]pyran
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)Cl)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H19ClO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Poids de la formule 358.0489