Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3 : 4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose, 98 %
Code produit 15470597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470597 100 g 100g
15450597 10 g 10g
15460597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470597 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66537.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3:4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose est utilisé comme auxiliaire chiral dans les réactions d’addition de Michael et d’aldolisation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20880-92-6
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.286
Numéro MDL MFCD00022183
Clé InChI PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Synonyme 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
CID PubChem 45357248
Nom IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Rotation optique −25.5° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre