Learn More
2,3:4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 260.126 |
| Pourcentage de pureté | >95% |