Learn More
2,3,4,5-Tetrachlorotoluene, TRC
Code produit 17974225
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17974225 50 mg 50mg
17901605 25 mg 25mg
17994175 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974225 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29205050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-32-2
Formule moléculaire C7H4Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 229.92
Synonyme Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrachloro-5-methylbenzene
SMILES Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Poids de la formule 227.9067
Pourcentage de pureté >95%