Learn More
Ester éthylique de l'acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoylacétique, TRC
Code produit 30424112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424112 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29297510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester
CAS 94695-50-8
Formule moléculaire C11H8F4O3
Quantité 10 g
Synonyme 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate
Formule InChI InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
Nom IUPAC 3-oxo-3-(2,3,4,5-tétrafluorophényl)propanoate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 264.17
Poids de la formule 264.041