Learn More
2,3,4,5-Tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413797 250 mg 250mg
11327439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27843.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5946-39-4
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.209
Numéro MDL MFCD03789577
Clé InChI MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
CID PubChem 2771762
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépine
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.