Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3 : 5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-mannofuranose, 98 %
Code produit 15470547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470547 5 g 5g
15480547 10 g 10g
15490547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470547 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66303.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 14131-84-1 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose est utilisé dans les synthèses de l’ovalicine1 et du noyau de sucre de l’hikizimycine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le méthanol, l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14131-84-1
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.286
Numéro MDL MFCD00134206
Clé InChI JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Synonyme 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
CID PubChem 45039045
Nom IUPAC (3aR,4S,6R)-6-(2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-yl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Point de fusion 125°C to 126°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 84382
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,methanol,water.
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre