Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3 : 5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-mannofuranose, 98 %
Beschreibung
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose est utilisé dans les synthèses de l’ovalicine1 et du noyau de sucre de l’hikizimycine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le méthanol, l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose |
| Point de fusion | 125°C to 126°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 84382 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,methanol,water. |
| Poids de la formule | 260.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |