Learn More
2,3:4,6-Di-O-isopropylidène-alpha-L-sorbofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480517 1 g 1g
15400527 500 mg 500mg
15490517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66190.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17682-70-1 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17682-70-1
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.286
Numéro MDL MFCD00132929
Clé InChI GQXSDDHYUVYJCQ-HNBLOZHYSA-N
CID PubChem 92220487
Nom IUPAC [(3aS,4aR,8aR,8bR)-2,2,7,7-tétraméthyl-4a,5,8a,8b-tétrahydro-[1,3]dioxolo[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxin-3a-yl]méthanol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)(OC(O3)(C)C)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Point de fusion 76°C to 80°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre