Learn More
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-alpha-D-glucopyranosyl, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10666851 10 g Flacon en verre 10g
10269153 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270930100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 572-09-8
Formule moléculaire C14H19BrO9
Poids moléculaire (g/mol) 411.20
Numéro MDL MFCD00063254
Clé InChI CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonyme 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
CID PubChem 101776
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-bromooxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 88.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 59
Conditions de rotation spécifiques +194.5° (20°C c=2,chloroform)
Rotation spécifique + 194.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: 1g/20mL abs. ethanol - more soluble in methanol, freely soluble in ether, chloroform, acetone,, ethyl acetate and benzene, slightly soluble in petroleum ether
Stabilisateur 2% CaCO3
Poids de la formule 411.2
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranosyl bromide