Learn More
2,3,4,6-Tétra-O-acétyl-D-glucopyranose, TRC
Code produit 30413222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413222 25 g
30411852 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28000025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10343-06-3
Formule moléculaire C14 H20 O10
Poids moléculaire (g/mol) 348.3
Synonyme D-Glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, D- (8CI), 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucose
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacétyloxy-6-hydryoxan-2-yl
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
Poids de la formule 348.1056