Learn More
2,3,4,6-Tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone, TRC
Code produit 30423597
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423597 5 g -
30422433 10 g -
30414311 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2795405G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32384-65-9
Formule moléculaire C18H42O6Si4
Poids moléculaire (g/mol) 466.86
Synonyme (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tri[(trimethylsilyl)oxy]-6-[[(Trimethylsilyl)oxy]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-one
Nom IUPAC (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyloxy)-6-(trimethylsilyloxymethyl)oxan-2-one
SMILES C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C18H42O6Si4/c1-25(2,3)20-13-14-15(22-26(4,5)6)16(23-27(7,8)9)17(18(19)21-14)24-28(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1
Poids de la formule 466.2058