Learn More
2-(3,4-Diméthoxyphényl)-5-{[2-(3,4-diméthoxyphényl)-éthyl]méthyl-amino}-pentanenitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-5-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]methyl-amino}-pentanenitrile |
| CAS | 95748-23-5 |
| Formule moléculaire | C24 H32 N2 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H32N2O4/c1-26(14-12-18-8-10-21(27-2)23(15-18)29-4)13-6-7-20(17-25)19-9-11-22(28-3)24(16-19)30-5/h8-11,15-16,20H,6-7,12-14H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Nom IUPAC | 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl-méthylamino]pentanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 412.52 |
| Poids de la formule | 412.2362 |