Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31432637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432637 10 g
31419188 100 g
31422275 25 g
31432609 500 g
31417410 5 g
31428172 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31432637 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1224310g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 7417-21-2
Formule moléculaire C10H14O3
Numéro MDL MFCD00002894
Quantité 10 g
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Pourcentage de pureté 98%