Learn More
Éthanol2-(3,4-diméthoxyphényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451530 50 g 50g
11441530 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26941.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7417-21-2 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7417-21-2
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Numéro MDL MFCD00002894
Clé InChI SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
CID PubChem 81911
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 172°C to 174°C (17 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényle)éthan-1-ol
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%