Learn More
Isothiocyanate de 2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyle, 98 %
Code produit 11362637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362637 5 g 5g
11352637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11817.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21714-25-0
Formule moléculaire C11H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 223.29
Numéro MDL MFCD00041366
Clé InChI GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
CID PubChem 140856
Nom IUPAC 4-(2-isothiocyanatoéthyl)-1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
Densité 1.17
Point d’ébullition 150°C to 151°C (0.3 mmHg)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.588
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2809316
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 223.3
Pourcentage de pureté 98%