Learn More
2-[3,4-(méthylènedioxy)phényl]éthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15472759
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15472759 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15472759 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66445.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1484-85-1 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1484-85-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00060509
Clé InChI RRIRDPSOCUCGBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homopiperonylamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine, methylenedioxyphenethylamine, 1,3-benzodioxole-5-ethanamine, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanamine, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanamine, methylenedioxyphenylethylamine, benzo-1,3-dioxole-5-ethylamine, 3,4-methylenedioxyphenyl ethylamine, phenethylamine, 3,4-methylenedioxy
CID PubChem 73874
Nom IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)éthanamine
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCN
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine
Couleur Incolore à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 383838
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.