Learn More
2,3,4-Tri-O-benzyl-bêta-D-arabinopyranose, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11319885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319885 1 g 1g
11329885 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19870.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18039-26-4
Formule moléculaire C26H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 420.505
Numéro MDL MFCD05664045
Clé InChI HTSKDJMXBBFKKG-FXSWLTOZSA-N
Synonyme 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris phenylmethoxy oxan-2-ol, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-d-arabinopyranose, arabinopyranose,2,3,4-tri-o-benzyl-,b-d-8ci
CID PubChem 7578140
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-tris(phénylméthoxy)oxan-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose
Point de fusion 73°C to 75°C
Quantité 1 g
Beilstein 5303314
Rotation optique −70° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 420.51
Pourcentage de pureté ≥97%