Learn More
2,3,4-tri-O-benzyl-bêta-L-arabinopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11399745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399745 1 g 1g
11309755 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19790.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2,3,4-tri-O-benzyl-bêta-L-arabinopyranose est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77943-33-0
Formule moléculaire C26H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 420.505
Numéro MDL MFCD05664044
Clé InChI HTSKDJMXBBFKKG-SSUZURRFSA-N
Synonyme 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-l-arabinopyranose, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-l-arabinopyranose, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol
CID PubChem 74892353
Nom IUPAC (2 S,3 R,4 S,5 S)-3,4,5-tris(phénylméthoxy)OXAN-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose
Point de fusion 76°C to 88°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +78° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 420.51
Pourcentage de pureté 97%