Learn More
2,3’,4’-trichloroacétophénone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477076 25 g 25g
11467076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25397.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223.48 g/mol
2,3',4'-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3′,4′-trichloroacétophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42981-08-8
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.48
Numéro MDL MFCD03970382
Clé InChI BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
CID PubChem 316188
SMILES ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,3',4'-Trichloroacetophenone
Point de fusion 43°C to 45°C
Point d’ébullition 171°C to 173°C (15 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC 2-chloro-1-(3,4-dichlorophényle)éthan-1-one
Poids de la formule 223.49
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.