Learn More
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432568 5 g 5g
11422568 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15865.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34732-09-7
Formule moléculaire C6H2Cl4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.94
Numéro MDL MFCD00024871
Clé InChI JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
CID PubChem 36904
Nom IUPAC Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 61°C to 65°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2649436
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 279.96
Pourcentage de pureté 97%