Learn More
Acide 2,3,4-trifluoro-5-méthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 38233-47-5 |
| Formule moléculaire | C8H5F3O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5F3O3/c1-14-4-2-3(8(12)13)5(9)7(11)6(4)10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(F)c(F)c1F |
| Nom IUPAC | Acide 2,3,4-trifluoro-5-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.12 |
| Poids de la formule | 206.0191 |