Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11498817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498817 1 g 1g
11408827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161793-17-5
Formule moléculaire C7H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 160.095
Numéro MDL MFCD00061230
Clé InChI UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
CID PubChem 519226
Nom IUPAC 2,3,4-trifluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Densité 1.404
Point d’ébullition 77°C to 79°C (20 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 1 g
Beilstein 7805818
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 160.1
Pourcentage de pureté 98%