Learn More
2’,3’,4’-Trihydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406947 25 g 25g
11496937 5 g 5g
11416947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11406947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14364.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 528-21-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-21-2
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00002193
Clé InChI XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallacetophenone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl ethanone, 2',3',4'-trihydroxyacetophenone, galloacetophenone, alizarin yellow c, alizarine yellow c, 2,3,4-trihydroxyacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl, 4-acetylpyrogallol, acetophenone, 2',3',4'-trihydroxy
CID PubChem 10706
Nom IUPAC 1-(2,3,4-trihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Point de fusion 169°C to 172°C
Quantité 25 g
Merck Index 14,4342
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%