Learn More
2,3,4-Trihydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30450049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450049 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79490510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 10 g
Synonyme 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
Nom IUPAC 1-(2,3,4-trihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423