Learn More
2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434784 25 g 25g
11424784 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13745.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2144-08-3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Point de fusion 159°C to 163°C
Formule moléculaire C7H6O4
Numéro MDL MFCD00003325
Quantité 25 g
Beilstein 2328658
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme pyrogallol-4-carboxaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallolaldehyd, pubchem8260, 2,4-trihydroxybenzaldehyde, dsstox_cid_31473, dsstox_rid_97358, dsstox_gsid_57684, ksc490m2j, benzaldehyde,3,4-trihydroxy
Clé InChI CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)O)O)O
Nom IUPAC 2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
CID PubChem 75064
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 98%