Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30451517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79502025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 2144-08-3
Formule moléculaire C7H6O4
Quantité 25 g
Synonyme 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1O
Nom IUPAC 2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 154.0266