Learn More
Acide 2,3,4-triméthoxybenzènébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319825 1 g 1g
11329825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19838.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 118062-05-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118062-05-8
Formule moléculaire C9H13BO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.008
Numéro MDL MFCD01318183
Clé InChI LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl boranediol, 2,3,4-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl, pubchem11893, acmc-2099vt, trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenylboronsaure, ablock ab-12-9176
CID PubChem 2773582
Nom IUPAC acide boronique (2,3,4-triméthoxyphényl)
SMILES B(C1=C(C(=C(C=C1)OC)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 74°C to 79°C
Quantité 1 g
Beilstein 4185924
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté 98%