Learn More
Acide (2,3,4-triméthoxyphényl)boronique, TRC
Code produit 30456404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79622010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
CAS 118062-05-8
Formule moléculaire C9H13BO5
Quantité 10 g
Synonyme (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
SMILES OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O
Nom IUPAC acide (2,3,4-triméthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 212.01
Poids de la formule 212.09