Learn More
2,3,4-Triméthyl-3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459706 25 g 25g
11449706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20236.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3054-92-0
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.231
Numéro MDL MFCD00048319
Clé InChI PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trimethyl-3-pentanol, 1,1-diisopropylethanol, 3-pentanol, 2,3,4-trimethyl, diisopropylmethylcarbinol, unii-e7oyt9fj8f, e7oyt9fj8f, fema no. 3903, 2,3,4-trimethyl-3-pentanol fhfi, acmc-1cqn4, 2,3,4-trimethyl-pentan-3-ol
CID PubChem 520484
Nom IUPAC 2,3,4-triméthylpentan-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Quantité 25 g
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 98%