Learn More
2,3,4-triméthylpentane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338025
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11338025
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08176.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 565-75-3 | C8H18 | 114.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-75-3
Formule moléculaire C8H18
Numéro MDL MFCD00008924
Clé InChI RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11269
Nom IUPAC 2,3,4-triméthylpentane
SMILES CC(C)C(C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trimethylpentane
Point de fusion -110°C
Densité 0.718
Point d’ébullition 113°C to 115°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Indice de réfraction 1.404
Quantité 25 g
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696869
Synonyme pentane, 2,3,4-trimethyl, unii-woj1qvr6oa, woj1qvr6oa, 2,3,4-trimethyl-pentane, pentane,3,4-trimethyl, acmc-1ao24, pentane,2,3,4-trimethyl, 4-01-00-00446 beilstein handbook reference, 2,3,4-trimethylpentan-3-yl, 2,3,4-trimethylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté ≥98%