Learn More
2,3:5,6-Di-O-isopropylidène-Alpha-D-mannofuranose, TRC
Code produit 30379998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379998 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD525463100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranose
CAS 14131-84-1
Formule moléculaire C12 H20 O6
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
Nom IUPAC (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Poids de la formule 260.126