Learn More
2,3,5,6-Tétrabromo-p-xylène-d6, TRC
Code produit 30419259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419259 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30419259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2912672.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6
CAS 1007458-87-8
Formule moléculaire C8 D6 Br4
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-di(methyl-d3)benzene, 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene-d6, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene-d6, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene-d6
Formule InChI InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Br)c(Br)c(c(Br)c1Br)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(tridéutériométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 427.79
Poids de la formule 423.758