Learn More
2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene, TRC
Code produit 30414630
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30414630 1 g 1g
30411666 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2913501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-10-1
Formule moléculaire C8H6Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 243.95
Synonyme 1,2,4,5-Tetrachloro-3,6-dimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorodimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachloroxylene, NSC 66546, Tetrachloro-p-xylene
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)c(C)c(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Poids de la formule 241.9224