Learn More
2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, TRC
Code produit 30417760
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417760 5 mg
30423528 10 mg
30425460 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1219795MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219798-55-6
Formule moléculaire C7 D4 H5 N O
Poids moléculaire (g/mol) 127.177
Synonyme Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxybenzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-D4, p-Anisidine-d4
Nom IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxyaniline
SMILES [2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 127.094