Learn More
2,3,5,6-tétrafluoro-4-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Point d’ébullition | 185°C to 187°C |
| Indice de réfraction | 1.43 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Poids de la formule | 233.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |