Learn More
2,3,5,6-tétrafluoro-4-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415757 5 g 5g
11405757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24326.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233.089 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 651-83-2
Formule moléculaire C7H2F7N
Poids moléculaire (g/mol) 233.089
Numéro MDL MFCD00091518
Clé InChI FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
CID PubChem 616257
Nom IUPAC 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Point d’ébullition 185°C to 187°C
Indice de réfraction 1.43
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 233.09
Pourcentage de pureté 98%