Learn More
2,3,5,6-tétrafluoro-7,7,8,8-tétracyanoquinodiméthane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10460151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10460151 5 mg Flacon en verre 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10460151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312670050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Point de fusion 291.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12F4N4
Quantité 5 mg
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane,, acetic acid
Clé InChI IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
Nom IUPAC 2-[4-(dicyanométhylidène)-2,3,5,6-tétrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]propanédinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 276.16
CID PubChem 2733307
Poids de la formule 276.16
Pourcentage de pureté 95%