Learn More
2,3,5,6-tétrafluoroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475677
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475677 5 g 5g
11485677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24275.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2324-98-3
Formule moléculaire C7H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.10
Numéro MDL MFCD00000311
Clé InChI AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
CID PubChem 75351
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxybenzene
SMILES COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Densité 1.293
Point d’ébullition 144°C to 145°C
Point d’éclair 41°C (107°F)
Indice de réfraction 1.428
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 97%