Learn More
Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzénébrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid |
| CAS | 511295-01-5 |
| Point de fusion | ∼140°C to 145°C |
| Formule moléculaire | C6H3BF4O2 |
| Numéro MDL | MFCD04039310 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 9200167 |
| Synonyme | 2,3,5,6-tetrafluorophenyl boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, boronic acid, b-2,3,5,6-tetrafluorophenyl, acmc-209ks0, 2,3,5,6-tetrafluorophenylboranic acid, 2,3,5,6-tetrakis fluoranyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl-9ci |
| Clé InChI | SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OB(O)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F |
| Afficher plus |