Learn More
2,3,5,6-tétrafluorobenzotrifluoride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490438 25 g -
11480438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24592.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 651-80-9
Formule moléculaire C7HF7
Poids moléculaire (g/mol) 218.074
Numéro MDL MFCD00012385
Clé InChI ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
CID PubChem 136465
Nom IUPAC 1,2,4,5-Tétrafluoro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
Densité 1.601
Point d’ébullition 111°C to 112°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.379
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1978201
Poids de la formule 218.07
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.