Learn More
bromure de 2,3,5,6-tétrafluorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide |
| Point d’ébullition | 79°C to 80°C (80 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.4885 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 2263041 |
| Poids de la formule | 243 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |