Learn More
2,3,5,6-Tétrafluorohydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498956 1 g 1g
11408966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 771-63-1 | Molecular Formula: C6H2F4O2 | Molecular Weight: 182.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-63-1
Formule moléculaire C6H2F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.07
Numéro MDL MFCD00002340
Clé InChI ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
CID PubChem 69870
Nom IUPAC 2,3,5,6-Tétrafluorobenzène-1,4-diol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté 98%