Learn More
2,3,5,6-tétrafluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440583 5 g 5g
11450583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12686.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.075 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluorophenol is used as a cytochrome P450 substrate. 2,3,5,6-Tetrafluorophenol was used in preparation of radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis, technetium-99m labeled antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3,5,6-tétrafluorophénol est utilisé comme substrat du cytochrome P450. Le 2,3,5,6-tétrafluorophénol a été utilisé dans la préparation d’un dérivé de la phénylalanine radioiodée qui est utile dans la synthèse des peptides, des anticorps marqués au technétium-99m.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-39-1
Formule moléculaire C6H2F4O
Poids moléculaire (g/mol) 166.075
Numéro MDL MFCD00002157
Clé InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
CID PubChem 69858
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrafluorophénol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Point de fusion 28°C to 30°C
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1911548
Informations sur la solubilité Partly miscible with water.
Poids de la formule 166.07
Pourcentage de pureté 97%