Learn More
2,3,5,6-tetrafluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782421 25 g Flacon en verre 25g
10072580 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188390250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-39-1
Formule moléculaire C6H2F4O
Poids moléculaire (g/mol) 166.07
Numéro MDL MFCD00002157
Clé InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
CID PubChem 69858
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrafluorophénol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 38°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC6F4OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.